GC Analysis of Glycols on Nukol
Materials
๋ถ์ ์ปฌ๋ผ
์ ํ ๋ฒํธ
์ค๋ช
๊ฐ๊ฒฉ
ํ์ค ๋ฌผ์ง
์ ํ ๋ฒํธ
์ค๋ช
๊ฐ๊ฒฉ
CONDITIONS
column
Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven
110 ยฐC, 8 ยฐC/min to 220 ยฐC
detector
FID, 250 ยฐC
carrier gas
helium, 15 mL/min
injection
1 μL, direct
sample
100 ppm each glycol in water
์ค๋ช
๋ฒ์ ์ ๋ณด
null