바이러스 벡터 업스트림 플랫폼
유전자 요법은 변형 유전자 재료를 세포 내에 도입하기 위해 바이러스 벡터를 사용합니다. 제조는 바이러스 벡터의 업스트림 생산과 함께 시작하고 바이러스 벡터는 이후 다운스트림 공정 동안 정제 및 농축 됩니다.
업스트림 공정의 주요 난제에는 생산성, 제품 품질, 공정 견고성, 상업화 제조를 위한 규모 확장성이 포함됩니다. Merck의 최적화된 업스트림 플랫폼은 이러한 문제를 최소화하고 기술 및 규제 전문가의 지원을 받아 공정의 매 단계마다 올바른 결정을 하도록 도와 드립니다.
바이러스 벡터 기반 세포 및 유전자 치료제 개발을 진척시키는 방법에 대해 알아보십시오.
Network error: Failed to fetch
Merck의 업스트림 플랫폼에서는 생산성을 위해 최적화된 세포주와 세포 배양 배지를 짝지어 사용합니다. 각 세포주 및 세포 배양 배지는 함께 사용하도록 최적화되었지만 따로따로 사용할 수 있습니다. 이 플랫폼은 최적의 성능을 달성하기 위해 Merck의 기술 전문가가 개발한 상세한 프로토콜의 지원을 받으며, 공정 개발에 소요되는 시간을 절약하고 귀사의 치료제를 환자에게 신속하게 전달합니다.
Merck 세포주의 주요 장점:
- GMP 은행화, 외래성 인자의 완전한 특성화 및 검사 완료
- 연구용 또는 임상/상업용이 가능한 라이선스
- 규제 제출을 위한 완전한 추적성 및 문서화
Merck 배양 배지의 주요 장점:
- 화학적으로 구명, 동물 성분 비함유
- GMP 준수 제조
- 액체 및 건조 분말 형식으로 사용 가능
응용 분야 | 렌티바이러스 제조 | AAV 제조 | |
---|---|---|---|
발현 시스템 | HEK 발현 시스템(HEK293T) | HEK 발현 시스템(HEK293) | 곤충 발현 시스템(Sf-9) |
세포주 | HEK293T VirusExpress® 세포주 | HEK293 VirusExpress® 세포주 | Sf-RVN® 곤충 세포주 |
세포 배양 배지 | EX-CELL® CD HEK293 바이러스 벡터 배지 | Cellvento® 4HEK 배지 | EX-CELL® CD 곤충 세포 배지 |
플렛폼 | VirusExpress® 렌티바이러스 플랫폼 | VirusExpress® AAV 플랫폼 | Sf-RVN® 플랫폼 |
VIRUSEXPRESS® 렌티바이러스 플랫폼
렌티바이러스 벡터 기반 세포 치료제의 공정 개발에서 시간 절약.
VirusExpress® 렌티바이러스 플랫폼은 렌티바이러스 생산 문제에 대한 전달감염 기반 솔루션으로, 부유액 기반 렌티바이러스 생산을 위해 최적화되었으며 확장성 있는 업스트림 공정을 제공합니다.
HEK293T VirusExpress® 세포의 주요 장점
- 세포주는 부유액에서 높은 세포 밀도 및 높은 생존성까지 성장하며 배가시간이 낮습니다
- PEI 기반 일시적 트랜스펙션 방법을 사용하는 더 높은 렌티바이러스 생산을 위해 선택됨
- GMP 은행화, 완전한 특성화 및 외래성 인자 검사 완료
- 연구용 또는 임상/상업용이 가능한 라이선스.
- 규제 서류에 사용 가능한 완전한 추적성 및 문서화
EX-CELL® CD HEK293 바이러스 벡터 배지의 주요 장점
- HEK293T 세포의 높은 세포 밀도 및 더 빠른 성장을 지원
- 바이러스 생산에 사용되는 PEI 기반 트랜스펙션과 호환성
- 전달감염 단계 부스트 및 증강 시약이 필요 없음
- 화학적으로 구명, 동물 성분 비함유
- GMP 준수 제조
- 액체 및 건조 분말 형식으로 사용 가능
VIRUSEXPRESS® AAV 플랫폼
HEK293 세포 기반 유전자 치료제의 공정 개발에서 시간 절약.
VirusExpress® AAV 플랫폼은 AAV 생산 문제에 대한 전달감염 기반 솔루션과 확정성 있는 부유액 기반 AAV 생산을 위해 최적화된 업스트림 공정을 제공합니다.
HEK293 VirusExpress® 세포의 주요 장점
- 세포주는 부유액에서 높은 세포 밀도 및 높은 생존성까지 성장하며 배가시간이 낮습니다
- PEI 기반 일시적 전달감염 방법을 사용하는 AAV 생산을 더 높이기 위해 선택
- GMP 은행화, 완전한 특성화 및 외래성 인자 검사 완료
- 연구용 또는 임상/상업용이 가능한 라이선스
- 규제 서류에 사용 가능한 완전한 추적성 및 문서화
Cellvento® 4HEK 배지의 주요 장점
- 생존 가능한 세포 밀도 및 AAV 생산성 극대화
- 영양 요구량이 다양한 다수의 HEK293 세포주 성장을 지원
- 바이러스 생산에 사용되는 PEI 기반 트랜스펙션과 호환성
- 화학적으로 구명된, 동물 성분이 없는 세포 배양 배지
- GMP 준수 제조
- 액체 및 건조 분말 형식으로 사용 가능
Sf-RVN® 플랫폼
곤충 세포 기반 유전자 치료제의 안전성 프로파일 향상.
곤충 세포 발현 시스템은 배양하기 쉽고 전달감염에 의존하지 않으므로 AAV 생산에 대한 매력적인 대체제입니다. 하지만 많은 Sf-9 곤충 세포주들은 Sf-랍도바이러스로 오염되어 있으므로, Sf-랍도바이러스 음성 Sf-9 세포주(Sf-RVN®)는 향상된 바이러스 안전성 프로파일을 제공하며 확장성 있는 AAV 생산을 위한 매력적인 옵션입니다.
Sf-RVN® 플랫폼에는 위험 완화를 강화한 Sf-랍도바이러스 미함유 세포주가 포함되며, AAV 생산에 최적화된 고성능 및 확장성 있는 플랫폼을 제공합니다.
Sf-RVN® 곤충 세포주의 주요 장점
- 입증된 Sf-랍도바이러스 음성 Sf-9 세포주
- Sf-9 세포와 동일한 특성화
- GMP 은행화, 완전한 특성화 및 외래성 인자 검사 완료
- 연구용 또는 임상/상업용이 가능한 라이선스
- 규제 서류에 사용 가능한 완전한 추적성 및 문서화
EX-CELL® CD 곤충 세포 배지의 주요 장점
- Sf-9 세포의 성장 및 생산성에 최적화
- 다수의 곤충 세포주 성장 지원(Sf-21, S2, Tni 및 C636)
- 화학적으로 구명, 동물 성분 없음
- GMP 준수 제조
- 액체 및 건조 분말 배지에서 사용 가능
관련 제품 자료
- Article: Scalability Challenges of Viral Vector Manufacturing
Scaling up viral vector production using adherent cell culture systems is challenging. Learn how suspension cell culture systems benefit large-scale bioprocessing.
- Article: Bioreactor Process Development and Scale-Up for Transient Transfection-Based Lentivirus Manufacturing in Suspension Cell Culture
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
- Article: Bioprocessing And Scale-Up Of Suspension HEK293 Cells For AAV Manufacturing
To address scalability challenges of AAV manufacturing, we developed an HEK293 suspension cell line that can be used across many serotypes. Get the data in this article.
- Article: Development of a Novel Sf9 Rhabdovirus-Negative Cell Line (Sf-RVN®) and Companion Chemically Defined Medium
See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- Article: Development of a Novel Cell Culture Medium for AAV Production With Multiple HEK293 Lineages and Process Optimization
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.