Tryptic Soy Broth
동의어: Casein Soya Broth (CASO), Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth, Soybean Casein Digest Medium (SCDM)
Tryptic Soy Broth는 일반적으로 트립틱 소야 브로스 또는 대두 카세인 소화 브로스라고 불리며, 미생물학 분야에서 활용되는 액상 배지입니다. 이 배지의 주 목적에는 무균성 감지, 난배양성 미생물 배양, 미생물 증식이 포함됩니다. 브로스(broth)는 대두박과 카세인의 효소 소화물, 아미노산 및 질소 화합물을 제공하는 펩톤으로 구성되어 있습니다. 또한, 삼투평형을 유지하는 염화나트륨과 탄수화물 및 에너지를 제공하는 덱스트로스를 함유하고 있습니다. 이 배지는 필수 비타민, 무기질도 함유하고 있어, 유기체의 성장에 중요합니다. 디포타슘수소인산염은 pH 평형을 유지하는 버퍼 시약으로서 포함됩니다. Tryptic Soy Broth는 다양한 호기성 그람양성 및 그람음성 박테리아, 진균, 일반적인 혈액 배양물, 미생물 균막의 배양에 사용됩니다.
제품
병원체 검사에서 Tryptic Soy Broth
CASO 액체배지는 카세인-펩톤 대두박-펩톤 액체배지로도 알려져 있으며 tryptic soy broth의 변형입니다. 멸균이 보장되지 않는 제제나 제품의 멸균성을 검사하는 데 활용됩니다. 최적확수(MPN) 방법을 통해 특정 미생물 및 총 호기성 생균수를 파악하기 위해 사용됩니다. 이러한 broth는 Salmonella, Shiga 독소 생성 E. coli 같은 식품 매개 병원체 검출을 위한 사전 증균 배지로서 기능합니다.
무균 검사에서 Tryptic Soy Broth
중화제 TLHC(tween® 80, 레시틴, 히스티딘, 시스틴 함유)가 포함된 tryptic soy broth, 2배 농축 tryptic soy broth또는 tween® 80이 포함된 tryptic soy broth는 민감한 박테리아 및 이스트의 분리 및 배양에 유용합니다.
Tryptic Soy Broth, Vegitone
Tryptic soya broth인 Vegitone은 카세인이 식물 펩톤으로 대체된 배지입니다. 곰팡이 및 덜 일반적인 박테리아의 무균 검사에 일반적으로 사용됩니다. 동물 유래 원료가 들어있지 않습니다. 또한 Streptococci 배양을 위해 비선택증균배지로서 특별히 설계되었습니다. 공정 중에 동물 유래 원료가 없는 성분이 필요한 경우 최상의 선택입니다.
Tryptic Soy Broth 할랄
Tryptic soy broth 할랄은 하람 제품(돼지 유래 제품 등)이 금지되는 곳에서 검사 및 생산할 때 사용되는 인증받은 배지입니다.
Ecocult® Tryptic Soy Broth
Ecocult® Tryptic Soy Broth는 난배양성 호기성 박테리아, 이스트, 곰팡이의 배양 및 분리에 적합합니다. 멸균성이 부족한 물질, 제제, 제품의 무균 검사 및 미생물 계수에도 사용됩니다.
Soybean Casein Digest Broth
Soybean Casein Digest Broth 이중 팩은 무균 평가 배지로서 활용되며, 호기성 박테리아 및 진균을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 브로스는 멤브레인 여과 또는 직접 접종을 통한 바이오버든 및 무균 테스트에서 중요한 역할을 합니다.
식품에서 Tryptic Soy Broth
변형된 tryptic soy Broth (mTSB)인 GranuCult®는 붉은 고기에서 E. coli 및 Salmonella를 증식시키기 위해 사용됩니다. mTSB 배지의 사용은 다른 그람음성 장내세균 종을 90%까지 효율적으로 억제합니다. 노보비오신이 포함된 GranuCult®는 장출혈성 E. coli(EHEC)를 증식시키고 식품 시료 내 E. coli 혈청형 O157:H7을 검출합니다. mTSB 액체배지 선택적 보충제는 동결 건조된 노보비오신 sodium염을 함유하고 있어, E. coli(O157:H7)를 배양하는 동안 동시에 존재하는 그람양성 박테리아의 성장을 효과적으로 억제합니다. GranuCult®는 먼지 노출을 줄이고 탈수를 개선하기 위해 과립화된 배지에 사용됩니다.
방사선 조사된 Tryptic Soy Broth
Tryptic soy broth, 비동물 기원, 방사선 조사된 tryptic soy broth인 γ 방사선이 조사된 tryptic soy(CASO) broth는 무균 생산라인에서 무균 공정 모의실험을 하거나 배지 충전 검사를 수행하는 데 유용합니다. 영양소가 풍부한 이러한 broth는 난배양성 미생물을 배양하는 데에도 이상적입니다.
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth
NutriSelect® prime tryptic soy broth는 할랄이며, 검사 시료에서 추출된 광범위한 미생물의 성장 및 배양에 사용되는 신뢰할 수 있는 배지입니다. 식품, 물, 음료의 품질 관리뿐만 아니라 연구 분야에서도 응용되고 있습니다.