Tryptic Soy Agar
Trypticase Soy Agar, Soybean Casein Digest Agar 또는 CASO(casein peptone soybean flour peptone)로도 알려진 Tryptic Soy Agar(TSA)는 배양이 까다로운 미생물과 까다롭지 않은 미생물을 모두 분리하고 배양하기 위한 정성적 절차에 사용되는 배지입니다. 이 영양 배지는 광범위한 박테리아 및 곰팡이의 성장을 지원하는 능력으로 인해 시설 오염을 감지하기 위한 무균 테스트에 일반적으로 사용됩니다. 나아가, 미생물 오염 검출을 위한 현장 모니터링 시스템의 장점을 제공합니다. Tryptic soy agar slant는 박테리아 배양물을 배양, 보존 및 운반하는 데 사용됩니다. 이 배지는 카세인과 콩 유래 펩톤으로 구성되어 있으므로, 박테리아 증식에 필요한 필수 질소 화합물(아미노산 및 펩타이드)을 제공합니다. 배지의 외관은 투명한 노란색이며, pH 값 범위는 7.1-7.5입니다.
제품
공기 중 호기성 미생물 수 측정을 위한 TSA
Tryptic Soy Agar는 광범위한 박테리아, 이스트, 곰팡이 집합체의 성장 및 분리를 위해 사용됩니다. 또한 능동 또는 수동 공기 모니터링 기술을 사용하여 공기 중 총 호기성 미생물 수를 측정하고 격리 장치 및 청정실에서 개인 오염의 흔적을 감지하는 데에도 사용됩니다.
Tryptic Soy Agar Contact ICR(분리기 및 무균실) Plus
γ 방사선이 조사된 즉시 사용 가능한 플레이트인 Tryptic Soy Agar Contact ICR plus와, 세척으로 인한 억제 물질을 중화하기 위해 레시틴, 폴리소르베이트(Tween®) 80으로 보충된 즉시 사용 가능한 멸균 플레이트인 Tryptic Soy Agar Contact는 건조하고 살균된 표면 및 중요하지 않은 영역에 있는 개체에 대한 총 호기성 미생물 수를 측정하기 위해 사용됩니다.
즉시 사용 가능한 멸균 플레이트인 Tryptic Soy Agar Settle Plate는 레시틴, Tween®, 히스티딘, 시스테인이 포함되어 있으며, 방부제가 들어있는 시료 또는 소독제 효능 검사에서 총 호기성 미생물 수를 평가하기 위해 사용됩니다.
미생물 분리 및 배양을 위한 TSA
과립 배지 형태(무수 배양 배지)로 사용할 수 있는 GranuCult® Tryptic Soy Agar는 여러 원료에서 발견되는 다양한 미생물의 성장 및 분리에 적합합니다. 또한, 제약 산업에서 품질 관리를 위해 사용됩니다.
Tryptic Soy Agar인 Vegitone은 비멸균 일반 목적용 배지이며, 동물 유래 원료가 들어있지 않고(카세인 펩톤은 식물 펩톤으로 대체) 다양한 미생물 배양에 필수적입니다.
NutriSelect® Plus Tryptic Soy Agar는 분말 배지이며 산업 및 연구 분야 모두에서 사용됩니다. 이는 일반적으로 테스트 샘플에서 배양이 까다롭거나 까다롭지 않은 미생물을 배양하고 분리하는 데 사용됩니다. 이 배지는 호기성 및 혐기성 미생물 무리 모두의 성장에 적합합니다.
할랄 인증을 받았으며 할랄 및 코셔 인증 절차에 적합한 NutriSelect® Prime Tryptic Soy Agar는 일반적으로 난배양성 및 비난배양성 미생물을 검사 시료에서 검출 및 분리하는 데 사용됩니다. 이 배지는 호기성 및 혐기성 미생물 모두의 성장에 적합합니다.
LTHTh(Tween® 80, 레시틴, 히스티딘, 티오황산나트륨)가 포함된 Tryptic Soy Agar는 복잡하고 영양소가 풍부하며 억제제가 없는 미생물 배지이며, 민감한 박테리아, 이스트, 곰팡이의 배양 및 분리에 사용됩니다. Tween® 80, 레시틴, 히스티딘, 티오황산나트륨은 세척, 소독, 보존 과정에서 억제 물질을 중화시킵니다.
Milliflex® 카세트
Milliflex® 카세트는 Tryptic Soy Agar, 폴리소르베이트 80, 레시틴으로 사전 충전된, 즉시 사용 가능한 아가 기반 배지(사전 주입형 한천 플레이트)이며, Milliflex® 또는 Milliflex Oasis® 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이는 수용성 화장품뿐만 아니라 용기, 장비, 표면에 대한 위생 절차의 효율성을 평가하기 위한 바이오버든 테스트 및 일반 미생물학적 분석에 사용됩니다.
레시틴 및 폴리소르베이트 80이 포함된 NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar Halal
할랄 인증을 받았으며 레시틴 및 폴리소르베이트 80을 함유하고 있는 NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar는 화장품, 의약품, 보존제가 들어 있는 제품에서 발견되는 호기성 중온성 미생물을 계수 및 검출하기 위해 사용됩니다. 또한 용기, 장비, 작업 영역에 대한 위생 절차의 효과를 평가하기 위해서도 사용됩니다. 할랄 및 코셔 인증 절차에서도 사용할 수 있습니다.
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact
레시틴 및 Tween®이 포함된 IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact는 멸균된 폴리우레탄 DPTE 베타 백이며, 배양 배지의 신속하고 편리한 전달을 위해 설계되었습니다. 이는 아이솔레이터나 RABS(Restricted Access Barrier System) 내 표면 모니터링에 사용됩니다.
Agar Strips TC(총 계수)
Agar Strip은 RCS® 에어 샘플러를 사용하여 주변 공기 및 압축 가스를 모니터링하도록 설계된 유연한 필름으로 채워진 즉시 사용 가능한 배양 배지입니다.
Contact DC(소독 관리)
Envirocheck™ Contact DC는 Tryptic Soy Agar로 코팅된 유연한 패들로 구성되어 표면과 액체의 미생물을 반정량적으로 평가하여 소독 효능을 평가할 수 있습니다. 슬라이드 A는 총 생균(호기성) 수를 평가하기 위해 CASO agar로 코팅되어 있습니다. 슬라이드 B는 폴리소르베이트 80, 티오황산나트륨, 레시틴, 히스티딘을 함유한 CASO 한천으로 코팅되어 위생이나 소독에 의해 일시적으로 억제될 수 있지만 생존 가능한 박테리아의 성장을 가능하게 합니다.