Acetone
동의어: | 2-propanone, dimethyl ketone, beta-ketopropane, propanone |
---|---|
분자식: | CH3COCH3 |
분자량: | 58.08 |
CAS 번호: | |
Beilstein 번호: | 635680 |
EC 번호: | |
MDL 번호: |
제품
Acetone은 극성, 비양성자성 용매이며, 분석 화학과 유기합성에서 널리 쓰이는데, 극성 및 비극성 물질을 포함하는 광범위한 유기화합물을 용해시킬 수 있기 때문입니다.
유기합성에서 용매로 acetone을 사용할 때의 핵심 장점 중 하나는 낮은 끓는점과 높은 휘발성으로 인해 반응 혼합물로부터 제거하기 쉽다는 것입니다. 이 특성은 특히 고온이 필요한 반응이나 과량의 시약 또는 용매의 제거에 유용하고, 또는 친핵성 치환반응, aldol 축합, Grignard 반응처럼 극성 용매가 필요한 반응에도 유용합니다.
분석 화학에서 용매나 이동상으로서의 Acetone
크로마토그래피에서 acetone은 기체 크로마토그래피(GC)와 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 둘 다에서 이동상 용매로 자주 사용됩니다. 높은 용해성과 휘발성 때문에 복합 혼합물을 분리하고 분석하는데 효율적인 용매가 됩니다.
Acetone은 적외선 분광법(IR), 핵자기공명(NMR), 질량분석법(MS)을 포함한 많은 분석법에서 시료 조제용 용매로도 사용됩니다. 특히 고체 시료에서 작은 유기분자를 용해하고 추출하는 데 유용합니다.
Acetone 솔루션
Methanol과 물의 혼합물을 포함한 acetone은 HPLC나 GC에서 사용됩니다.
중수소화 Acetone(Acetone-d6)
Trimethyl silane이 있거나 없는 acetone-d6(중수소화도가 98-99.96% 사이)는 NMR 분광계에서 용매로 사용됩니다.
표지된 Acetone(Acetone-2-13C, Acetone-1,3-13C2, Acetone-18O)
표지 acetone은 NMR을 이용하여 단백질 및 아미노산 같은 다른 생체분자의 구조 및 역학을 특성화하는 용매로서 사용될 수 있습니다.
참조 물질로서의 Acetone
Acetone은 의약품이차표준품으로 사용되는데, 이는 분석 기기의 교정 및 품질관리와 잔류분석에 사용되는 표준 물질입니다.