주요 문서
V900840
Sigma-Aldrich
Tris-EDTA buffer solution
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
동의어(들):
TE buffer solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41105319
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
특징
RNase and DNase free
농도
100 ×
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1