주요 문서
V900420
Sigma-Aldrich
Zymosan A from Saccharomyces cerevisiae
Vetec, reagent grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Saccharomyces cerevisiae
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
양식
powder
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)