주요 문서
V900294
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 99%
동의어(들):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
CAS Number:
Molecular Weight:
249.30
UNSPSC 코드:
12161700
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
99%
양식
powder
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa 
7.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)