주요 문서
V800360
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
AR, ≥99%
동의어(들):
Sulfuric acid disilver(I) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ag2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
311.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
AR
제품 라인
Vetec
분석
≥99%
양식
crystalline powder
pH
4.5-5 (0.5% in water)
mp
652 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)