주요 문서
V800356
Sigma-Aldrich
Silica gel
with moisture indicator (blue), coarse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Vetec
양식
powder
품질
with moisture indicator (blue)
입자 크기
5-8 mesh (>=95.0%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)