문서
V800302
Sigma-Aldrich
Phenol Red sodium salt
powder
동의어(들):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H13NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
376.36
Beilstein:
6260026
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
제품 라인
Vetec
형태
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for use as a pH indicator.
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3