추천 제품
Grade
AR
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
제품 라인
Vetec™
양식
liquid
autoignition temp.
475 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
40-60 °C
density
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-49 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터