추천 제품
Grade
AR
vapor pressure
1.3 mmHg ( 236 °C)
제품 라인
Vetec™
분석
≥99%
양식
crystalline powder
mp
277 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.