1A00930
USP
Methyl p-toluate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Methyl p-toluate, (Methyl 4-methylbenzoate)
크기 선택
₩707,760
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
About This Item
₩707,760
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 39 °C)
autoignition temp.
932 °F
expl. lim.
9.5 %
제조업체/상표
USP
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.