추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
travoprost
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
InChI key
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터