1672053
USP
P-TOLUIDINE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
p-Toluidine, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.9 (vs air)
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
6.6 %
제조업체/상표
USP
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터