1650028
USP
Tetracaine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Methyl 4-(butylamino)benzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid methyl ester
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tetracaine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터