1643747
USP
Teniposide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4′-Demethylepipodophyllotoxin, (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(5aH)-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
teniposide
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1COc2c1cc3c(c2)[C@H]([C@@H]5[C@@H]([C@@H]3O)COC5=O)c4cc(c(c(c4)OC)O)OC
InChI
1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1
InChI key
YVCVYCSAAZQOJI-JHQYFNNDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터