1642100
USP
Sulisobenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, HMBS, Sulisobenzone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulisobenzone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
InChI key
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터