1623615
USP
Sucrose octaacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
D-(+)-Sucrose octaacetate, Sucrose octaacetate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sucrose
제조업체/상표
USP
bp
260 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터