1614909
USP
Sodium tartrate dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Sodium tartrate dibasic dihydrate, L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sodium tartrate dihydrate
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객