1611944
USP
Selegiline Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride, (R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
selegiline
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI key
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Selegiline Hydrochloride Capsules
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터