1605828
USP
Rosiglitazone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(5Z)-5-{[4-({2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethyl}oxy)phenyl]methylidene}-1,3-thiazolidine-2,4-dione
크기 선택
About This Item
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
rosiglitazone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S1\C(=C/c2ccc(cc2)OCCN(C)c3ncccc3)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C18H17N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H,20,22,23)/b15-12-
InChI key
HCDYSWMAMRPMST-QINSGFPZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터