주요 문서
1605034
USP
Roflumilast Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-hydroxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 MG
₩2,030,914
₩2,030,914
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
30 MG
₩2,030,914
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8Cl2F2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
349.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩2,030,914
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
API family
roflumilast
포장
pkg of 30 mg
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)Oc1c(cc(cc1)C(=O)N=[c]2c(c[nH]cc2Cl)Cl)O
InChI
1S/C13H8Cl2F2N2O3/c14-7-4-18-5-8(15)11(7)19-12(21)6-1-2-10(9(20)3-6)22-13(16)17/h1-5,13,20H,(H,18,19,21)
InChI key
GZHTYXYJBZYTEV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)