1604756
USP
Risperidone Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-{2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
risperidone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C23H28FN3O3/c1-15-18(23(30)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)28/h5-6,14,16,28H,2-4,7-13H2,1H3
InChI key
JPJZOAXKSNJOGJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터