1604621
USP
Risedronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
risedronate
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OP(O)(C(O)(CC1=NC=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Also, for use with USP monographs such as:
- Risedronate Sodium
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터