1601180
USP
Residual Solvent Class 1 - 1,2-Dichloroethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1,2–Dichloroethane solution, 1,2-Dichloroethane in dimethyl sulfoxide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객