1592704
USP
Quetiapine fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 883.09 ((C21H25N3O2S)2 · C4H4O4)
동의어(들):
Quetiapine hemifumarate salt, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol hemifumarate, Quetiapine fumarate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
quetiapine
분자량
monograph mol wt. 883.09
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Quetiapine Extended-Release Tablets
- Quetiapine Fumarate
- Quetiapine Tablets
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable