1577008
USP
Propylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Propyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
parabens
제조업체/상표
USP
mp
95-98 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Propylparaben Sodium
- Bacteriostatic Sodium Chloride Injection
- Chlorambucil Tablets
- Dexamethasone Oral Solution
- Aripiprazole Tablets
- Butylparaben
분석 메모
기타 정보
관련 제품
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F
Flash Point (°C)
180 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객