1572558
USP
Propofol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2,6-Diisopropylphenyl isopropyl ether, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol isopropyl ether
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
propofol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O(C(C)C)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
InChI key
APXUVWNNDMEOEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.