1535507
USP
Phenytoin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
phenytoin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터