추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
paclitaxel
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
mixture
저장 온도
2-8°C
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터