1483017
USP
Oxazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
7-Chloro-4,5-dihydro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxazepam
제조업체/상표
USP
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)C(=O)NC2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,13H,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
ZPRNOXLABKLWNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터