주요 문서
1464183
USP
Nisoldipine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 MG
₩1,950,424
₩1,950,424
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
30 MG
₩1,950,424
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,950,424
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
API family
nisoldipine
양식
solid
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Nisoldipine Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)