주요 문서
1463440
USP
NILOTINIB RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-p-toluate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩1,734,635
₩1,734,635
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩1,734,635
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
Beilstein:
2088611
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,734,635
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
API family
nilotinib
제조업체/상표
USP 1463440
mp
113-117 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Nilotinib Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)