1457902
USP
Nefazodone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
nefazodone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Nefazodone Hydrochloride Tablets
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.