1443205
USP
Metyrosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
α-Methyl-L-tyrosine, Metirosine, L-2-Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)alanine, L-AMPT
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
metyrosine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
유전자 정보
human ... TH(7054)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Metyrosine Capsules
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터