1437450
USP
Methyl salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
API family
methyl salicylate
autoignition temp.
847 °F
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객