추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methsuximide
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
N1(C(=O)C(CC1=O)(C)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
AJXPJJZHWIXJCJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Methsuximide Capsules
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터