1370349
USP
Lorazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
lorazepam
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Clc1ccc2nc(C=O)nc(-c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
InChI key
VUUITUUENPOMIU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Lorazepam Oral Concentrate
- Lorazepam Injection
- Lorazepam
- Lorazepam Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터