1362500
USP
Levonordefrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(−)-3,4-Dihydroxynorephedrine, α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (−)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, Levonordefrin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
levonordefrin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N)[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
InChI key
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Mepivacaine Hydrochloride and Levonordefrin Injection
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터