1356585
USP
Ketoprofen Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
ketoprofen
제조업체/상표
USP
mp
47-53 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES string
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
InChI key
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터