1315012
USP
Hydrocodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydrothebainone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
hydrocodone
제조업체/상표
USP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@H]3[C@](CC1)(CC(=O)CC3)c4c(ccc(c4O)OC)C2)C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-10-12(20)4-5-13(18)14(19)9-11-3-6-15(22-2)17(21)16(11)18/h3,6,13-14,21H,4-5,7-10H2,1-2H3/t13-,14+,18-/m0/s1
InChI key
CDGFTOARGCEWKI-IYOUNJFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터