1283437
USP
Fosinopril Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(4S)-4-Cyclohexyl-1-[2-[(RS)-[(1SR)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline sodium salt, (4S)-4-Cyclohexyl-1-[(RS)-1-hydroxy-2-methylpropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]-acetyl-L-proline propionate (ester) sodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fosinopril
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터