1274630
USP
Flunixin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
flunixin
제조업체/상표
USP
mp
38-42 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
205.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터