1273841
USP
Flumazenil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
flumazenil
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터