1270355
USP
Ferrous sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
API family
ferrous sulfate
제조업체/상표
USP
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객