주요 문서
1229611
USP
DROXIDOPA ERYTHRO ISOMER
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
15 MG
₩1,894,904
₩1,894,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
15 MG
₩1,894,904
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,894,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
API family
droxidopa
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Droxidopa Eryhro Isomer USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
기타 정보
Sales restrictions may apply.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)