1228031
USP
Drometrizole trisiloxane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-2-propen-1-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-3-yl)-p-cresol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
drometrizole
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[n]2([n](c3c([nH]2)cccc3)CC(=C)C)c1c(ccc(c1)C)O
InChI
1S/C17H19N3O/c1-12(2)11-19-15-7-5-4-6-14(15)18-20(19)16-10-13(3)8-9-17(16)21/h4-10,18,21H,1,11H2,2-3H3
InChI key
GAXSBDZDZCJXCG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,Kidney
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터