1225500
USP
Doxepin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxepin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
InChI key
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Doxepin Hydrochloride Capsules
- Doxepin Hydrochloride Oral Solution
분석 메모
기타 정보
면책조항
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.